FĂĄ mere at vide
Wheaton™ Borosilicate Glass Class A Mortar Product Code.: 10118331
Estimated Shipment: 19-02-2026
Only null left
Add to basket
Wheaton™ Borosilicate Glass Class A Mortar
Artikelnummer. p-8012729 Shop alle Wheaton Science Products produkter
5 mL, Pack of 2
Klik for at se tilgængelige muligheder
Capacity (Metric):
2 mL
3 mL
5 mL
Pakningsstørrelse:
Pack of 2
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Product Code. 10118331
Brand: Wheaton™ 358033
Only null left
Estimated Shipment: 19-02-2026
Add to basket
Only null left
Add to basket
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Tekniske data
Autoclavable Autoclavable
Diameter (Metric) Outside 13mm
Capacity (Metric) 5 mL
Material Borosilicate Glass
Product Type Mortar
For Use With (Application) For use in preparation of tissue homogenates and other similar applications
Length (Metric) 66mm
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet pĂĄ dette produkt.
Produkttitel
Wheaton™ Borosilicate Glass Class A Mortar >
Ved at klikke pĂĄ Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formĂĄl. Alle angivne kontaktoplysninger skal ogsĂĄ vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.