Learn More
Tocris Bioscience™ B I09
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
50mg
Description
B I09 is an IRE-1 RNase inhibitor (IC50 = 1.23 μM). Inhibits IRE-1/XBP1 pathway. Cell permeable. Inhibits growth of human chronic lymphocytic leukemia (CLL) cells in vitro and promotes CLL regression in a mouse model.
Spécification
Spécification
| CAS | 1607803-67-7 |
| Quantity | 50 mg |
| Solubility | Soluble to 50mM in DMSO |
| Molecular Formula | C16H17NO5 |
| Formula Weight | 303.31g/mol |
| Color | Beige |
| Product Type | Inhibitor |
For Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu