Learn More
Tocris Bioscience™ Argatroban
Description
Potent inhibitor of thrombin mediated fibrinogen cleavage (Ki = 19 nM). Competitive inhibitor of thrombin-induced platelet activation and clotting. Shown to exhibit antithrombotic activity in animal models.
This compound is a mixture of 2 diastereomers (approximate ratio 65/35).
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | Argatroban |
| CAS | 74863-84-6 |
| Assay Percent Range | >99% |
| Quantity | 50 mg |
| Molecular Formula | C23H36N6O5S |
| Formula Weight | 508.63 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?