Learn More
R&D Systems™ AKT Inhibitor IV
Description
AKT Inhibitor IV promotes hyperphosphorylation of Akt (Protein kinase B), decreases phosphorylation of Akt substrates, and inhibits FOXO1a nuclear export (IC50 = 625 nM in PTEN-null cells). AKT Inhibitor IV inhibits the proliferation of several cells lines (IC50 values are <1.25 μM, 320 - 670 nM and 340 nM for 786-O, HeLa and Jurkat cells, respectively). This compound also displays broad antiviral activity against negative-stranded RNA viruses; inhibits replication of parainfluenza virus 5 (PIV5) in HeLa cells (IC50 = 520 nM). In HeLa cells, AKT Inhibitor IV accumulates in mitochondria, disrupting morphology and increasing ROS production. At high concentrations (10 μM), AKT Inhibitor IV activates the unfolded protein response and apoptosis in HEK293T cells.
AKT Inhibitor IV is weakly fluorescent upon irradiation with UV light (excitation/emission maxima λ ∼ 388/460; quantum yield = 0.0016).
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | 6-(2-Benzothiazolyl)-1-ethyl-2-[(1 E)-2-(methylphenylamino)ethenyl]-3-phenyl-1 H-benzimidazolium iodide |
| CAS | 959841-49-7 |
| Quantity | 5 mg |
| Product Line | Tocris |
| Target | Akt (Protein Kinase B) Inhibitors |
| Molecular Formula | C31H27IN4S |
| Purity | 0.98 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?