Learn More
R&D Systems™ AdipoRon hydrochloride
Artikelnummer. 18737118
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
18737118 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18737118 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 5096/10
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
A Tocris product, part of R&D Systems. Orally active AdipoR1 and AdipoR2 agonist
  • Agonist of adiponectin receptors AdipoR1 and AdipoR2 (Kd values are 1.8 and 3.1 μm respectively).
  • Activates AMPK and PPARα signaling; ameliorates insulin resistance, dyslipidemia and glucose intolerance in db/db mice.
  • Orally active antidiabetic agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material 2-(4-Benzyoylphenoxy)-N-[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]acetamide hydrochloride
CAS 1781835-20-8
Quantity 10 mg
Product Line Tocris
Molecular Formula C27H28N2O3.HCl
Purity 98%
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.