Learn More
R&D Systems™ Adenine
Description
High affinity adenine receptor agonist (Ki = 18 nM at rat adenine receptor). Inhibits forskolin-stimulated cAMP formation in CHO cells transfected with the adenine receptor; also stimulates GTPγS binding (pEC50 values are 8.54 and 7.21 respectively).
Specifications
Specifications
| CAS | 2922-28-3 |
| Quantity | 50 mg |
| Product Line | Tocris |
| Molecular Formula | C5H6ClN5 |
| Formula Weight | 171.59 |
| Purity | >99% |
| Molecular Weight (g/mol) | 171.59 |
| Chemical Name or Material | Adenine |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?