Learn More
Tocris Bioscience™ ABP 688
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
10 mg
50 mg
missing translation for 'unitSize'
10mg
50mg
Descrizione
ABP 688 is a high affinity human mGlu5 receptor antagonist (Ki = 1.7 nM). Inhibits glutamate-induced calcium release from L(tk-) cells expressing human mGlu5 receptors (IC50 = 2.3 nM).
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | 3-[2-(6-Methyl-2-pyridinyl)ethynyl]-2-cyclohexene-1-one O-methyloxime |
| CAS | 924298-51-1 |
| Quantity | 10 mg |
| Target | Group I mGluR Antagonists |
| Molecular Formula | C15H16N2O |
| Formula Weight | 240.3 |
| Purity | >98% |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto