Learn More
Tocris Bioscience™ A 61603 hydrobromide
GREENER_CHOICE
Product Code. 18025462
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
50mg
Product Code. 18025462
Brand: Tocris Bioscience™ 1052/50
α1A agonist
Potent α-adrenoceptor agonist that is at least 35-fold more potent at α1A than at α1B or α1D sites. Induces dose response increases in spontaneous Ca2+ transients in rat ventricular myocytes in vitro (EC50 = 6.9 nmol/L).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 107756-30-9
Molecular Formula C14H20BrN3O3S
Specifications
Quantity 50 mg
Formula Weight 390.29
Purity >98%
Molecular Weight (g/mol) 390.296
Chemical Name or Material A 61603 hydrobromide
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt