Learn More
R&D Systems™ 7-Ethoxyresorufin
Description
7-Ethoxyresorufin is a fluorometric substrate of cytochrome P450.
Specifications
Specifications
| CAS | 5725-91-7 |
| Quantity | 10 mg |
| Product Line | Tocris |
| Target | Cytochrome P450 |
| Molecular Formula | C14H11NO3 |
| Formula Weight | 241.24g/mol |
| Product Type | Substrate |
For Research Use Only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?