Learn More
Tocris Bioscience™ 2-Pyridylethylamine dihydrochloride
Click to view available options
Quantity:
50 mg
Conditionnement:
50mg
Description
Histamine H1 receptor agonist that produces vasoconstriction in vivo.
Spécification
Spécification
| CAS | 3343-39-3 |
| Quantity | 50 mg |
| Molecular Formula | C7H12Cl2N2 |
| Formula Weight | 195.09 |
| Purity | >99% |
| Molecular Weight (g/mol) | 195.087 |
| Chemical Name or Material | 2-Pyridylethylamine dihydrochloride |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu