Learn More
R&L Enterprises™ Zinc Plated Stand Rods
Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Length (Metric):
500 mm
600 mm
750 mm
1000 mm
Diameter (Metric) Rod:
10 mm
12.5 mm
Unit Size:
Pack of 2
Pack of 5
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Zinc Plated Mild Steel |
| Length (Metric) | 1000 mm |
| Diameter (Metric) Rod | 12.5 mm |
| Product Type | Rod |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur