Learn More
Descrizione
- Electronic single, 8 and 12 channel pipettes designed to aspirate and dispense liquid volumes from 0.005 to 10 mL
- Intuitive operating concept and ergonomic design
- Multifunctional rocker
- Selection dial
- Innovative ejector
- Ergonomic display angle, Convenient handle
- Powerful rechargeable battery
- Flexible charging concept
- Spring-loaded tip cone
- Adjustment to external conditions (geographic height, liquids with high density or similar factors)
Specifica
Specifica
| Compatible Tips | epT.I.P.S. |
| Adjustable Tip Spacing | No |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Color | Medium Gray |
| Disposable | Reusable |
| For Use With | epT.I.P.S. Pipette Tip (10 μL) |
| Grip Type | Ergonomic |
| Material | Plastic |
| Number of Channels | 8 |
| Programmability | Step-based |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?