Learn More
XBP1S-Specific Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
1710.33 NOK - 4836.10 NOK
Spezifikation
Antigen XBP1S-Specific
Concentration 293 μg/mL
Applications Western Blot, Immunohistochemistry
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Products 2
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
16883365
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
24868-1-AP-20UL
20 μL
1710.33 NOK
20µL
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
16873365
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
24868-1-AP-150UL
150 μL
4836.10 NOK
150µL
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beschreibung
Beschreibung
The XBP1S-specific antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with fusion protein of human XBP1S-specific. This antibody recognizes human, mouse antigen. The XBP1S-specific antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
XBP1S-Specific
Western Blot, Immunohistochemistry
Unconjugated
Human, Mouse
IgG
293 μg/mL
Polyclonal
Rabbit
7494
Primary
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt