Learn More
Ansell VersaTouch™ 92-471 Series Light Blue Nitrile Gloves
Product Code. p-8005391 Shop All Ansell Products
Click to view available options
Unit Size:
Pack of 100
Product Code. 12687061
Brand: Ansell 92471070
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Made from innovative nitrile compound which offers good chemical and mechanical properties, comfort and dexterity.
  • Textured finish on fingertips
  • Improved grip
  • Contains no natural rubber
  • Suitable for contact with all fatty foods
  • Outstanding resistance to animal fats compared with PVC or natural rubber
  • Powder-free
  • No risk of contaminating food with corn starch used to powder gloves
Applications:
  • All final stages of meat or fish processing
  • Controlled-environment rooms
  • Prepared meals
  • Dairy processing
  • Catering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Compliance CE Mark, Standard CATEGORY III EN 374
Product Type Controlled Environment Gloves
Sterility Non-sterile
Thickness (Metric) 0.12 mm
Quantity 100 Pairs
Resistant To Mechanical and chemical
Series 92-471
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis