Learn More
Descrizione
- Filter paper soaked with one or several colored indicators of pH
- Dip indicator paper into the liquid to be tested for a few seconds and remove it from the test solution and compare the resultant colors with the color scale printed on the cover
- Provided on a dispenser roll of 5m
- Two pH ranges available: 1 to 14 and 1 to 11
Specifica
Specifica
| pH Range | 1 to 14 |
| For Use With (Application) | Measuring pH |
| Quantity | 5 m Dispenser Roll |
| Test Method | Indicator strips |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?