Learn More
Descripción
Kit Contents:
- 3 x 100ug Lightning-Link™ Ulfa-Tag conjugation kit
- 3 x MINI reaction 40 nm InnovaCoat™ GOLD
- 40 nm InnovaCoat GOLD™-Biotin
- 2 x 96-well low binding well plates
- 100 Universal-LFA strips
- Buffer
- Scoring card
Especificaciones
Especificaciones
| Product Type | Assay Kit |
| Quantity | 100 Tests |
| Storage Requirements | Storage of components varies. See protocol for specific instructions. |
| Target | Universal Lateral Flow |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?