Learn More
UBQLN2 Rabbit, anti-Human, CoraLite Plus 488, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
1696.32 NOK - 5307.92 NOK
Specifications
Antigen UBQLN2
Concentration 1000 μg/mL
Applications Immunofluorescence
Conjugate CoraLite Plus 488
Form Liquid
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
18019855
Unterlagen ansehen
Proteintech
CL488-23449-100UL
100 μL
5307.92 NOK
100µL
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
18087405
Unterlagen ansehen
Proteintech
CL488-23449-20UL
20 μL
1696.32 NOK
20µL
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
The UBQLN2 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human UBQLN2. This antibody recognizes human, rat antigen. The UBQLN2 antibody has been validated for the following applications: IF analysis. This antibody is coralite™ plus 488.
Spezifikation
Spezifikation
UBQLN2
Immunofluorescence
Liquid
Human, Rat
CHAP1, CHAP1/DSK2, Dsk2, DSK2 homolog, hPLIC 2, HRIHFB2157, LIC 2, N4BP4, PLIC 2, PLIC2, RIHFB2157, ubiquilin 2, UBQLN2
Primary
1000 μg/mL
CoraLite Plus 488
Rabbit
29978
IgG
Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt