Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Boot Covers, Model IC 458
Shop All DuPont Products
Click to view available options
Size:
Medium
Large
Unit Size:
Pack of 100
Description
- Gripper™ soles provide enhanced slip-retardance and robustness.
- Delivers an ideal balance of protection, durability and comfort.
- Suitable for use in GMP class C/D (ISO Class 6-9) clean rooms.
Specifications
Specifications
| Size | Medium |
| Material | HDPE |
| Color | White |
| Sterility | Non-sterile |
| Closure Type | Ties |
| Sole Type | Slip-resistant |
| Model | IC 458 |
| Seam Type | Serged |
| Certifications/Compliance (Europe) | (EU) 2016/425, EN 14126 |
| Product Type | Boot Covers |
Product Content Correction
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido