Learn More
TWIST1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
1710.33 NOK - 4836.10 NOK
Specifications
Antigen TWIST1
Concentration 0.38 mg/mL
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Western Blot, Immunoprecipitation, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Quantity Pris Kvantitet och tillgänglighet  
16844045
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
25465-1-AP-20UL
20 μL
1710.33 NOK
20µL
Se alternativa produkter
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
16834045
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
25465-1-AP-150UL
150 μL
4836.10 NOK
150µL
Se alternativa produkter
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beskrivning
Beskrivning
The antibody reacts specifically with TWIST1 protein.
TWIST1 acts as a transcriptional regulator. It inhibits myogensis by sequestering E proteins, inhibiting trans-activation by MEF2, and inhibiting DNA-binding by MYOD1 through physical interaction. TWIST1 also represses proinflammatory cytokines such as TNFA and IL1B. TWIST also regulates cranial suture patterning and fusion and gene expression differentially depending on dimer composition. Mutations in the gene are implicated in Saethre-Chotzen syndrome, a disease characterized by coronal synostosis, brachycephaly, low front hairline, facial asymmetry, hypertelorism, broad halluces, and clinodactyly.
Specifikationer
Specifikationer
TWIST1
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Western Blot, Immunoprecipitation, Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
P26687, Q15672
22160, 7291
TWIST1-specific Fusion Protein Ag21924
Primary
-20°C
TWIST1
0.38 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
ACS3, bHLHa38, BPES2, BPES3, H twist, SCS, TWIST, twist homolog 1 (Drosophila), Twist related protein 1, TWIST1
TWIST1
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.