Learn More
Triton™ X-100, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Product Code. 10254640 Shop All Fisher Chemical Products
Click to view available options
Quantity:
500 mL
2.5 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
500mL
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10254640
Brand: Fisher Chemical T/3751/08
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
For solubilization and permeabilization of membranes
This nonionic detergent is used to solubilize membranes, permeabilize unfixed eukaryotic membranes, and is a component of lysis buffers for DNA extraction.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Color Clear Yellow
CAS 9002-93-1
Molecular Formula C34H62O11
Formula Weight 646.86g/mol
Quantity 500 mL
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triton X-100
Signalord
  • Danger
Farekategori
  • Acute toxicity Category 4
  • Serious eye damage/eye irritation Category 1
  • LONG-TERM AQUATIC HAZARD Chronic 2
Faresætning
  • H302-Harmful if swallowed.
  • H318-Causes serious eye damage.
  • H412-Harmful to aquatic life with long lasting effects.
Sikkerhedssætning
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P273-Avoid release to the environment.
  • P301+P312-IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician/ if you feel unwell.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.