missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

trans-4-(Boc-aminomethyl)cyclohexanemethanol, 97%

Code produit. 15417856
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
missing translation for 'unitSize'
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantity unitSize
15417856 250 mg 250mg
15469268 1 g 1g
15479268 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 15417856 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' H62798.MD
Request Bulk or Custom Format

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

CAS: 172348-63-9 | C13H25NO3 | 243.347 g/mol

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 172348-63-9
Molecular Formula C13H25NO3
Molecular Weight (g/mol) 243.347
MDL Number MFCD06657666
InChI Key KSXPGASLEFGROT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl trans-4-hydroxymethylcyclohexylmethyl-carbamate, trans-4-boc-aminomethyl-1-hydroxymethyl-cyclohexane, tert-butyl trans-4-hydroxymethyl cyclohexyl methyl carbamate, tert-butyl trans-4-hydroxymethylcyclohexylmethyl carbamate, tert-butyl 4-hydroxymethyl cyclohexyl methylcarbamate, ksxpgaslefgrot-xypyzodxsa-n, tert-butyl 4-hydroxymethyl cyclohexyl methyl carbamate, trans-4-n-tert-butoxycarbonylaminomethyl cyclohexylmethanol, n-tert-butoxycarbonyl-trans-4-aminomethyl cyclohexanemethanol
PubChem CID 18397396
IUPAC Name tert-butyl N-[[4-(hydroxymethyl)cyclohexyl]methyl]carbamate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC1CCC(CC1)CO

Spécification

Quantity 250 mg
Formula Weight 243.34
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material trans-4-(Boc-aminomethyl)cyclohexanemethanol

RUO – Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.