Learn More
Tolfenamic acid, 99+%, Thermo Scientific™
NSAID that activates calcium-activated potassium channels
1385.00 NOK - 2160.00 NOK
Produits 2
Code produit Marque Quantity Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantity Prix Quantité et disponibilité  
15463869
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61256.06
1385.00 NOK
5g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15473869
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61256.09
10g
2160.00 NOK
10g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Solubility
Soluble in water (slightly), acetone (∼10 mg/ml), DMSO (52 mg/ml at 25°C), methanol (∼10 mg/ml) and ethanol (50 mg/ml).
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.