Learn More
TIGIT Monoclonal Antibody (OTI8G7), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Origene Technologies TA812978S
Beschreibung
Dilute in PBS (pH7.3) if necessary. Stable for 12 months from date of receipt.
TIGIT Monoclonal antibody specifically detects TIGIT in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)Spezifikation
| TIGIT | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q495A1 | |
| Mouse | |
| Protein A/G | |
| RUO | |
| 201633 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| OTI8G7 | |
| Unconjugated | |
| TIGIT | |
| ENSMUSG00000071552; T cell immunoreceptor with Ig and ITIM domains; T-cell immunoreceptor with Ig and ITIM domains; TIGIT; V-set and immunoglobulin domain containing 9; V-set and immunoglobulin domain-containing protein 9; V-set and transmembrane domain containing 3; V-set and transmembrane domain-containing protein 3; VSIG9; VSTM3; Washington University cell adhesion molecule; WUCAM | |
| Full length human recombinant protein of human TIGIT (NP_776160) produced in HEK293T cell. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG2b |
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.