Learn More
Eppendorf™ ThermoMixer™ C Accessory: Smartblock™ Thermoblocks
Product Code. 13558470 Shop All Eppendorf Products
Change view
Click to view available options
Holds:
8 x 5.0mL
24 x 0.5mL
24 x 1.5mL
24 x 2mL
4 x 50mL
8 x 15mL
Unit Size:
Each
Product Code. Holds unitSize
13558470 4 x 50mL Each
13518470 24 x 1.5mL Each
13528470 24 x 2mL Each
13588460 24 x 0.5mL Each
13548470 8 x 15mL Each
13538470 8 x 5.0mL Each
6 options
Product Code. 13558470
Brand: Eppendorf™ 5365000028
Only null left
Add to basket
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Maintain accurate uniform temperatures with these thermoblocks. Eppendorf™ Smartblock™ Thermoblocks are compatible with Eppendorf ThermoMixer™ C, and support a broad range of applications.
  • Exchangeable in just seconds
  • Automatic block recognition for safe handling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
For Use With (Equipment) Eppendorf ThermoMixer C
Holds 4 x 50mL
Type Block
Wash/Waste Bottle Capacity 50mL x 4 Conical tubes
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.