Learn More
Elma™ Test Tube Holders
Product Code. 17789899
Click to view available options
Model:
100/120
150/300
30/80
Unit Size:
Each
Product Code. 17789899
Brand: Elma™ 1111973
Only null left
Add to basket
Add to basket
Ensures that tubes can be securely positioned and arranged in the Elma Basket.
  • Diverse Elma holders ensure that tubes can be securely positioned and arranged in the Elma Basket
  • Optimum positioning of the items inside the bath is also a prerequisite for achieving the best possible cleaning results
  • Allows items to be individually positioned
  • Lets you clearly structure your cleaning process
  • Prevents scratches on the tank floor
  • Holders are available for various applications
  • Special solutions are available (e.g. for conical flasks)
Specifications
Type Test Tube Holder
For Use With (Equipment) Fisherbrand Select, Fisherbrand EASY, Elmasonic P, Elmasonic Select, Elmasonic EASY
Material Stainless Steel
Model 30/80
Product Content Correction
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt