Learn More
Descrizione
- High quality joining technology guarantees permanently taut wire mesh
- One-piece cast sieve frame and seamless mesh joint prevent cross contamination
- Stainless Steel sieve frame with high form stability
- High degree of corrosion resistance and easy cleaning thanks to high-alloy Stainless Steel
- Excellent product quality due to extensive optical inspection
- Maximum stability and optimum sealing when used in sieve stacks thanks to the o-ring which is placed in the recess designed for this purpose
- Clear and precise labeling of the sieves with full traceability based on individualized laser engraving
Specifica
Specifica
| Pore Size | 11.20 mm |
| Type | Test Sieve |
| Certifications/Compliance | DIN ISO 3310-1 |
| Material | Stainless Steel |
| Includes | Calibration Certificate |
| Height (Metric) | 50 mm |
| Diameter (Metric) Outer | 200 mm |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?