Learn More
TES-1025, MedChemExpress
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
25mg
50mg
5mg
Beskrivning
TES-1025 is a potent and selective human α-amino-β-carboxymuconate-ε-semialdehyde decarboxylase (ACMSD) inhibitor with an IC50 of 13 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | TES-1025 |
| CAS | 1883602-21-8 |
| Color | Yellow |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C18H13N3O3S2 |
| Quantity | 5 mg |
| Solubility Information | DMSO : 100 mg/mL (260.80 mM; Need warming) |
| SMILES | O=C1C(C#N)=C(C2=CC=CS2)N=C(SCC3=CC=CC(CC(O)=O)=C3)N1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 383.44 |
| Formula Weight | 383.44 |
| Visa mer |
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering