Learn More
Cytiva TC-Gasket
Shop All Cytiva Products
Click to view available options
Diameter (Metric) Inner:
4 mm
6.5 mm
Packungsgröße:
Each
Spezifikation
Spezifikation
| Connection Type | 25 mm |
| Material | Perfluororubber |
| Type | TC-Gasket |
| Quantity | 2 Pack |
| Diameter (Metric) Inner | 4 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur