Learn More
TAOK3/KDS Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Proteintech 28403-1-AP-150UL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
TAOK3/KDS Polyclonal antibody apecifically detetects TAOK3/KDS antigen in Human Samples. It is validated for Western Blot, ELISA.Especificaciones
| TAOK3/KDS | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| BC002756 | |
| Rabbit | |
| Antigen affinity purification | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
| Western Blot, ELISA | |
| 600 μg/mL | |
| PBS with 0.02% sodium azide and 50% glycerol pH 7.3. | |
| TAOK3 | |
| TAOK3 fusion protein Ag29158 | |
| 150 μL | |
| 51347 | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido