Läs mer
Fisherbrand™ SureOne™ Aerosol Barrier Pipette Tips
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11987714 Handla allt Fisherbrand Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Volume (Metric):
0.1 to 10 μL
0.1 to 20 μL
10 to 100 μL
100 to 1000 μL
2 to 20 μL
20 to 200 μL
30 to 300 μL
Tip Style:
Beveled
Extended Length, Micro Point, Low Retention
Micro Point
Micro Point, Extended Length
Color:
Clear
Natural
Förpackningsstorlek:
Pack of 960
Produktkod. 11987714
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Choose from a comprehensive line of pipet tips for demanding liquid-handling applications
Universal fit for research grade pipetters.
  • Engineered for increased accuracy and are compatible with single-channel, multichannel, and electronic pipetters
  • DNase-/RNase-free; sterile tips are also pyrogen-free
  • Sterile and clear color
  • Filter eliminates aerosol cross-contamination without sealing or trapping samples
  • Tips allow for noncontaminated sample recovery
  • Not autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volume (Metric) 30 to 300 μL
Filtered Filtered
Sterility Sterile
Color Clear
Autoclavable Not Autoclavable
Length (English) 2 in.
Length (Metric) 58 mm
Format Hinged Rack
Tip Style Micro Point
For Use With (Equipment) Universal Fit
Graduated Yes
Product Line SureOne
Graduations 10 μL, 50 μL, 100 μL, 200 μL
Visa mer Visa mindre
As part of our commitment to continuous product improvement, your delivery may contain products with some minor color variation, but their form, fit and function will not be affected. Any questions contact your sales representative.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.