Learn More
Novus Biologicals™ SUN1 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Shop All Bio Techne Products
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Unit Size:
0.01mL
Spezifikation
Spezifikation
| Quantity | 0.1 mL |
| Content And Storage | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Research Category | modENCODE Antibodies |
| Target | SUN1 |
| Synonym | KIAA0810UNC84AFLJ12407, MGC176649, Protein unc-84 homolog A, Sad1 and UNC84 domain containing 1, Sad1 unc-84 domain protein 1, Sad1/unc-84 protein-like 1, SUN domain-containing protein 1, unc-84 homolog A, unc-84 homolog A (C. elegans) |
| Gene Symbol | SUN1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur