Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Streptavidin PerCP-Cyanine5.5 Conjugate
Artikelnummer. 15311180
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
100 μg
25 μg
missing translation for 'unitSize'
100µg
25µg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Contains Sodium azide
Artikelnummer. 15311180
missing translation for 'mfr': Invitrogen™ 45431780
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Contains Sodium azide
Commonly used in indirect staining protocols to detect biotinylated primary antibodies in flow cytometry. Streptavidin binds to biotin with high affinity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Concentration 0.2 mg/mL
Conjugate PerCP-Cy5.5
Quantity 25 μg
Form Liquid
Product Line eBioscience
Product Type Streptavidin Conjugate (Fluorescent)
Target Molecule Biotin
Label or Dye PerCP-Cy5.5
For Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt