Få mere at vide
Fisherbrand™ Scaffolding Tubes with End Plugs
Artikelnummer. 11582662 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Length (Metric):
250 mm
1000 mm
1500 mm
Pakningsstørrelse:
Each
Artikelnummer. Length (Metric) unitSize
11582662 250 mm Each
11592662 1000 mm Each
11502672 1500 mm Each
3 options
Artikelnummer. 11582662
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Provides for sturdy scaffolding construction in the laboratory. Fisherbrand™ Scaffolding Tubes with End Plugs are manufactured from durable stainless steel.
  • Approx. 13mm diameter
  • Available in a range of lengths
  • Fits with Fisherbrand scaffolding connectors and foot adapters
Tekniske data
Material Stainless Steel
Length (Metric) 250 mm
Product Type Tube
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.