Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 450 mm Dia., in Micrometer Pore Sizes with ASTM E 11
Product Code. 11934702 Shop All Retsch Products
Click to view available options
Pore Size:
38 μm
45 μm
53 μm
63 μm
75 μm
90 μm
106 μm
125 μm
150 μm
180 μm
212 μm
250 μm
300 μm
355 μm
425 μm
500 μm
600 μm
710 μm
850 μm
Unit Size:
Each
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11934702
missing translation for 'mfr': RETSCH 60.169.000300
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Quantity 1 Each
Pore Size 300 μm
Type Test Sieve
Certifications/Compliance ASTM E 11
For Use With (Equipment) Vibratory Shaker AS 450
Includes Certificate indicating Compliance
Height (Metric) 100mm
For Use With (Application) For separation, fractioning, particle size determination
Diameter (Metric) Outer 450 mm
Frame Material Stainless Steel
Mesh Material Stainless Steel
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado