Learn More
- Home
- Products
- Filters and Filtration
- Mechanical Sieves
- RETSCH Stainless-Steel Test Sieve, 200 Dia. x 25 mmH, Pore sizes in micrometers, ISO 3310/1
RETSCH Stainless-Steel Test Sieve, 200 Dia. x 25 mmH, Pore sizes in micrometers, ISO 3310/1
Product Code. 10630102 Shop All Retsch Products
Change view
Click to view available options
Pore Size:
20 μm
25 μm
32 μm
36 μm
38 μm
40 μm
45 μm
50 μm
53 μm
56 μm
71 μm
75 μm
80 μm
90 μm
106 μm
112 μm
140 μm
160 μm
180 μm
200 μm
212 μm
224 μm
280 μm
300 μm
315 μm
355 μm
400 μm
425 μm
450 μm
560 μm
600 μm
630 μm
710 μm
850 μm
900 μm
Pakningsstørrelse:
Each
| Artikelnummer. | Pore Size | unitSize |
|---|---|---|
| 10630102 | 315 μm | Each |
| 10564872 | 106 μm | Each |
| 10761233 | 112 μm | Each |
| 10186211 | 140 μm | Each |
| 10739512 | 160 μm | Each |
| 10596212 | 200 μm | Each |
| 10146211 | 20 μm | Each |
| 10196451 | 212 μm | Each |
| 10014921 | 224 μm | Each |
| 10330182 | 25 μm | Each |
| 10699911 | 280 μm | Each |
| 10298921 | 300 μm | Each |
| 10238491 | 32 μm | Each |
| 10496231 | 355 μm | Each |
| 10574672 | 36 μm | Each |
| 10330862 | 400 μm | Each |
| 10701233 | 38 μm | Each |
| 10460022 | 40 μm | Each |
| 10125981 | 425 μm | Each |
| 10135981 | 450 μm | Each |
| 10349511 | 45 μm | Each |
| 10106311 | 50 μm | Each |
| 10288921 | 53 μm | Each |
| 10258781 | 560 μm | Each |
| 10034801 | 56 μm | Each |
| 10690102 | 600 μm | Each |
| 15690259 | 630 μm | Each |
| 15630369 | 630 μm | Each |
| 10447581 | 710 μm | Each |
| 10054801 | 71 μm | Each |
| 10711623 | 75 μm | Each |
| 10690082 | 80 μm | Each |
| 10259021 | 850 μm | Each |
| 10065061 | 900 μm | Each |
| 10600092 | 90 μm | Each |
| 10461973 | 180 μm | Each |
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
- Stainless-steel frame with wire gauze
- Diameter: 200 mm
- Height: 25 mm
- ISO 3310/1
Tekniske data
Tekniske data
| Quantity | 1 Each |
| Pore Size | 315 μm |
| Type | Test Sieve |
| Certifications/Compliance | ISO 3310/1 |
| For Use With (Equipment) | Shaker AS 200 |
| Includes | Certificate indicating compliance |
| Height (Metric) | 25mm |
| For Use With (Application) | For separation, fractioning, particle size determination |
| Diameter (Metric) Outer | 200 mm |
| Frame Material | Stainless Steel |
| Mesh Material | Stainless Steel |
| Vis mere Vis mindre |
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?