Learn More
Memmert™ Stainless Steel Slide-In Bottom Drip Tray for UN55, 15 mm
Product Code. 17530286 Shop All Memmert Products
Change view
Click to view available options
For Use With (Equipment):
UN55 Oven
Packungsgröße:
Each
Artikelnummer. For Use With (Equipment) unitSize
17530286 UN55 Oven Each
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17530286
Marke: Memmert™ UN55B02072
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Non-perforated slide-in drip trays constructed of stainless steel.
  • Accessory
  • May affect temperature distribution
  • Constructed of stainless steel
  • Rim height: 15 mm
Spezifikation
For Use With (Equipment) UN55 Oven
Type Drip Tray
Material Stainless Steel
Height (Metric) Rim: 15 mm