Learn More
Fisherbrand™ Stainless Steel Cylindrical Seamless Scoops
Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
150 mL
500 mL
1000 mL
4000 mL
Unit Size:
Each
Specifications
Specifications
| Autoclavable | Autoclavable |
| Shape | Cylindrical |
| Capacity (Metric) | 1000 mL |
| Product Type | Scoop |
| For Use With (Application) | Suitable for Pharmaceutical Applications |
| Length (Metric) Handle | 120 mm |
| Material | Stainless Steel |
| Length (Metric) | 340 mm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu