Learn More
Fisherbrand™ Stainless Steel Crucible Tongs
Code produit 11845151 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Length (Metric):
200 mm
305 mm
381 mm
508 mm
Conditionnement:
Each
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Length (Metric) Conditionnement
11845151 305 mm Each
11835151 200 mm Each
11855151 381 mm Each
11865151 508 mm Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11845151
Estimated Shipment: 16-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
With a flattened hinge.
  • Bow pattern
  • Jaws have serrated edges
  • Available in a range of sizes
Spécification
Product Type Crucible Tongs
Description Bow pattern
Quantity 1 Ea.
Tip Style Bent
Length (Metric) 305 mm
Material Stainless Steel
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.