Få mere at vide
Memmert™ Stainless Steel Bottom Drip Tray for SN55, 15 mm
Artikelnummer. 17528665 Shop alle Memmert produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
For Use With (Equipment):
SN55 Sterilizer
Pakningsstørrelse:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. For Use With (Equipment) unitSize
17528665 SN55 Sterilizer Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17528665 Leverandør Memmert™ Leverandørnr. SN55B04358
Estimated Shipment: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Non-perforated bottom drip trays constructed of stainless steel.
  • Accessory
  • May affect temperature distribution
  • Constructed of stainless steel
  • Rim height: 15 mm
Tekniske data
For Use With (Equipment) SN55 Sterilizer
Product Type Bottom Drip Tray
Height (Metric) Tray Rim: 15 mm
Material Stainless Steel
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.