Learn More
Thermo Scientific™ Float Buoys, for 0.1 mL Slide-A-Lyzer™ MINI Dialysis Devices
Shop All Thermo Scientific ProductsDescription
Float Buoys for Slide-A-Lyzer™ MINI Dialysis Devices contain inert, low-density polyethylene (LPDE) construction that is compatible with most aqueous buffer conditions, and the floats can be washed and reused. These Float Buoys enable users to dialyze a single sample (tube) or multiple samples (25 array). Their easy-to-read column and row labels make it simple to keep track of the identity of different samples.
Specifications
Specifications
| Content And Storage | Store at room temperature. |
| Membrane | Cellulose Membrane, Dialysis |
| Format | MINI Dialysis Devices |
| Capacity (Metric) | 0.1 mL |
| Product Line | Slide-A-Lyzer |
| Quantity | 4 Buoys |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.