Learn More
MedChemExpress Sinapine thiocyanate
Spécification
Spécification
| Content And Storage | 4°C, sealed storage, away from moisture and light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Molecular Weight (g/mol) | 368.45 g/mol |
| Shipping Condition | Room temperature |
| For Use With (Application) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 7431-77-8 |
| Product Type | Natural Products |
| Purity | 98.0% |
| Solubility | DMSO : ≥ 125 mg/mL (339.26 mM) |
| Target | P-glycoprotein∣Cholinesterase (ChE) |
| Quantity | 100 mg |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?