Learn More
Fisherbrand™ Silicone Stoppers
Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
3 mm
6 mm
8 mm
13 mm
17 mm
31 mm
43 mm
49 mm
53 mm
Quantity:
1/Pk.
10/Pk.
2/Pk.
20/Pk.
50/Pk.
missing translation for 'unitSize'
Each
Pack of 10
Pack of 2
Pack of 20
Pack of 50
Spécification
Spécification
| Quantity | 20/Pk. |
| Diameter (Metric) Bottom | 8 mm |
| Material | Silicone |
| Product Type | Stopper |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu