Learn More
SFMBT1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-48652
 View more versions of this product
Product Code. 18649626
  • 5190.00 NOK / 0.10mL
Description
SFMBT1 Polyclonal antibody specifically detects SFMBT1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
SFMBT1
Polyclonal
Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 μg/mL
DKFZp434L243, Renal ubiquitous protein 1, RU1scm-like with four MBT domains protein 1, Scm-like with four mbt domains 1, Scm-related gene containing four mbt domains, Scm-related gene product containing four mbt domains, SFMBT
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: DIRKADLYPIGWCEQNKKTLEAPEGIRDKVSDWDEFLRQTLIGACSPPVPLLEGLRNGRNPLDLIAPGSRLECQAFQDS
0.1 mL
Primary
Human
Purified
Immunofluorescence
Unconjugated
PBS (pH 7.2), 40% Glycerol
Rabbit
Immunogen affinity purified
RUO
51460
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Product Suggestions
Product Suggestions
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.