Learn More
Fisherbrand™ Septum for 8-425 screw thread cap
Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Color:
Beige, Red
Beige, Red-Orange
Black
Blue Transparent, White
Blue, White
Cream, Red
Dark Blue, White
Gray, Red
Red, White
Red-Orange, Transparent
White
Material:
Butyl, PTFE
Natural Rubber, TEF
PTFE
PTFE Virginal
PTFE, Rubber
PTFE, Silicone
Viton 1A
Thickness (Metric):
0.25 mm
0.9 mm
1 mm
1.3 mm
1.5 mm
Unit Size:
Pack of 100
Pack of 1000
Spezifikation
Spezifikation
| Description | Septa |
| Color | Red-Orange, Transparent |
| Diameter (Metric) Outer | 8 mm |
| Material | Natural Rubber, TEF |
| Quantity | 1000 |
| Thickness (Metric) | 1 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur