Learn More
Descripción
European Pharmacopoeia Solutions
- Reagents and Standard solutions in Chapters 2 and 4 of the current Ph. Eur.
- All are manufactured and tested in compliance with the Ph. Eur.
- Supplied with a Certificates of Analysis
- Lot No. and expiry date are stated on all product labels
Información de órdenes
Supplied in 1L plastic containers
Especificaciones
Especificaciones
| Quantity | 1 L |
| Flow Rate | <26 cm/hr. |
| Particle Size | 45 to 165 μm |
| Product Type | Sepharose Agarose Gel Filtration Media |
| Format | Solid Bead |
| Diameter (Metric) Inner | 5cm |
| For Use With (Application) | Allow characterization or cleaning up of samples containing components of diverse molecular weight |
| Height (English) | 3.94 in. |
| Height (Metric) | 10cm |
| Max. Pressure | 80-150 cm/h, pressure drop cm H2O/bed height=15, bed height 10 cm, column 5 cm i.d. |
| Mostrar más |
Título del producto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?