Learn More
MP Biomedicals™ Salt Mix USP XIV
Shop All MP Biomedicals Products
Click to view available options
Quantity:
2 kg
10 kg
50 kg
Unit Size:
10kg
2kg
50kg
Beschreibung
- Calcium Carbonate 6.86%
- Calcium Citrate 30.83%
- Calcium Biphosphate Monobasic 11.28%
- Manganese Carbonate 3.52%
- Magnesium Sulfate.7H2O 3.83%
- Potassium Chloride 12.47%
- Dipotassium Phosphate 21.88%
- Sodium Chloride 7.71%
- Copper Sulfate.5H2O 0.00777%
- Ferric Citrate (16-17% Fe) 1.52815%
- Manganese Sulfate.H2O 0.02008%
- Potassium Aluminum Sulfate 0.00923%
- Potassium Iodide 0.00405%
- Sodium Fluoride 0.05070%
Spezifikation
Spezifikation
| Product Type | Animal Diet |
| For Use With (Application) | Rodent diet |
| Quantity | 10 kg |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur