Description
- 3-level coding for safe sample and vessel identification
- Codes on three sides of plates for flexible reading
- ECC 200 error correction function enables safe code reading with up to 30% damaged codes
- Additional, ID-specific information on plates available via Eppendorf™ DataPort for documentation purposes
- Direct import into eLabInventory and eLabJournal software for convenient handling
- Import to other database systems possible
- Manufactured from high-quality polypropylene for highest sample purity
Specifications
Specifications
| Barcode | Includes Barcode |
| Format | SBS Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Product Line | Eppendorf |
| Color | Clear |
| Product Type | Microplate |
| Material | Polypropylene |
| Volume (Metric) Well | 320 μL |
| No. of Wells | 96 |
| Sterility | Sterile |
| Show More |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?