Learn More
Beskrivelse
- 3-level coding for safe sample and vessel identification
- Codes on three sides of plates for flexible reading
- ECC 200 error correction function enables safe code reading with up to 30% damaged codes
- Additional, ID-specific information on plates available via Eppendorf™ DataPort for documentation purposes
- Direct import into eLabInventory and eLabJournal software for convenient handling
- Import to other database systems possible
- Manufactured from high-quality polypropylene for highest sample purity
Tekniske data
Tekniske data
| Barcode | Includes Barcode |
| Format | SBS Standard |
| Array | 16 x 24 |
| Product Line | Eppendorf |
| Color | Clear |
| Product Type | Deepwell Plate |
| Material | Polypropylene |
| Volume (Metric) Well | 200 μL |
| No. of Wells | 96 |
| Sterility | Sterile |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?