Learn More
Fisherbrand™ S-Series Heated Ultrasonic Cleaning Bath
Product Code. 10345822 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
0.8 L
1.75 L
2.75 L
4.25 L
5.75 L
6.9 L
9.4 L
9.5 L
12.75 L
18 L
28 L
45 L
90 L
Dimensions (D x W x H):
116 x 206 x 178 mm
179 x 300 x 214 mm
179 x 300 x 264 mm
179 x 568 x 214 mm
179 x 568 x 264 mm
180 x 175 x 212 mm
186 x 365 x 264 mm
278 x 365 x 264 mm
278 x 365 x 321 mm
340 x 390 x 321 mm
340 x 568 x 321 mm
370 x 615 x 467 mm
570 x 715 x 467 mm
Packungsgröße:
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10345822
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
With state of the art microprocessor controlled ultrasonic cleaning and sweep technology. Fisherbrand™ S-Series Ultrasonic Cleaners offer a comprehensive range of analogue ultrasonic water baths covering the requirements for laboratory research, sonochemistry and degassing applications.
  • Long lifespan from cavitation resistant stainless steel tanks
  • LED display showing set and remaining time and pre-set and actual temperature
  • Ergonomically shaped plastic carrying handles
  • Newly developed cover reduces noise and accelerates the heating up process
  • Easy draining of cleaning liquid though the drain duct via a dial on the side
  • Operating panel arranged so that liquid cannot enter the electronics
  • Degas function key
Spezifikation
Material V2A Stainless Steel
Voltage 230 VAC
Capacity (Metric) 5.75 L
Dimensions (D x W x H) 186 x 365 x 264 mm
Electrical Requirements 230VAC, 550w
For Use With (Application) Laboratory, medical sector, dental laboratory, jewellery, watch sector, optician, workshop and service, industry
Model Elmasonic S 60 (H)
Temperature (Metric) Range 30°C to 80°C
Weight (Metric) 5.1 kg
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt