Learn More
Fisherbrand™ Rubber Stoppers With a Bore
Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Diameter (Metric) Outer:
6 mm
13 mm
35 mm
37 mm
41 mm
45 mm
53 mm
Packungsgröße:
Pack of 10
Pack of 2
Pack of 20
Pack of 5
Pack of 50
Spezifikation
Spezifikation
| Quantity | 2/Pk. |
| Color | Red |
| Diameter (Metric) Outer | 53 mm |
| Material | Rubber |
| Product Type | Stopper (1 hole) |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur